Få mere at vide
Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30010322
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30010322 25 g 25g
30006423 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35922525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-35-0
Molecular Formula H2NaO4P .2H2O
Molecular Weight (g/mol) 156.01
Synonym Phosphoric Acid Sodium Salt Hydrate (1:1:2), Monosodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Monosodium Phosphate Dihydrate, Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
IUPAC Name sodium;dihydrogen phosphate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].OP(=O)(O)[O-]
Tekniske data
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Formula Weight 155.98
Chemical Name or Material Phosphoric Acid Monosodium Salt Dihydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.