missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalates Mixture 628 1000-10000 μg/mL in Ethyl acetate, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-propyl ester |
| CAS | 84-74-2, 84-66-2, 68515-48-0, 117-84-0, 85-68-7, 117-81-7 |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-propyl ester 1000 μg/mL∣Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 10000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 10000 μg/mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?