Learn More
Polyvinyl alcohol, 98-99% hydrolyzed, medium molecular weight
Artikelnummer. 11319617
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11319617 25 g 25g
11309617 100 g 100g
11329617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11319617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041242.14
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Polyvinyl alcohol is used in papermaking, textiles, and in a variety of coatings. It is used as an emulsion polymerization aid to make polyvinyl acetate, as a protective colloid, as a film used in the water transfer printing process, as a surfactant for the formation of polymer encapsulated nanobeads, as an embolization agent in medical procedures and as a fixative for specimen collection. It is an important raw material for polyvinyl nitrate (PVN). It is used in protective chemical-resistant gloves, in eye drops (such as artificial tears to treat dry eyes) and in hard contact lens solution as a lubricant and in 3D printing as a support structure that can then be dissolved away.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Molecular Formula (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 44.05
MDL Number MFCD00081922
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC Name ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Spezifikation
Solubility Information Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in other organic solvents.
Quantity 25 g
Percent Purity 98 to 99%
Odor Odorless
Chemical Name or Material Polyvinyl alcohol, Medium molecular weight, Hydrolyzed
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.