Learn More
Beskrivelse
NDUFA2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NDUFA2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B8, CD14, CIB8, CI-B8, complex I B8 subunit, Complex I-B8, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2 (8kD, B8), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2, NADH-ubiquinone oxidoreductase B8 subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit CI-B8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFA2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?