Learn More
Potassium Cyanide, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 25 kg |
| Linear Formula | KCN |
| UN Number | 1680 |
| Beilstein | 3593645 |
| Formula Weight | 65.12g/mol |
| Percent Purity | ≥97% |
| Grade | Not Available |
| Chemical Name or Material | Potassium Cyanide, Reag. Ph. Eur. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?