missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prucalopride Succinate, TRC

Codice prodotto. 30004375
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30004375 500 mg 500mg
30006467 100 mg 100mg
30010160 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30004375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP838950500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 179474-85-2
Molecular Formula C18 H26 Cl N3 O3 . C4 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 485.96
Synonym Butanedioic acid, compd. with 4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinyl]-7-benzofurancarboxamide (1:1), 7-Benzofurancarboxamide, 4-amino-5-chloro-2,3-dihydro-N-[1-(3-methoxypropyl)-4-piperidinyl]-, butanedioate (1:1) (9CI), Prucalopride succinate, R 108512, Resolor, Resotran
IUPAC Name 4-amino-5-chloro-N-[1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxamide;butanedioic acid
SMILES COCCCN1CCC(CC1)NC(=O)c2cc(Cl)c(N)c3CCOc23.OC(=O)CCC(=O)O

Specifica

Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H26ClN3O3.C4H6O4/c1-24-9-2-6-22-7-3-12(4-8-22)21-18(23)14-11-15(19)16(20)13-5-10-25-17(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12H,2-10,20H2,1H3,(H,21,23);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight 485.1929
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Prucalopride Succinate
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.