Learn More
PSMD14 Antibody (SR1573), R&D Systems™
Artikelnummer. 18611554 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18611554 100 μg 100µL
18632715 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611554 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322066100ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PSMD14 Monoclonal specifically detects PSMD14 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PSMD14
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1573
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulation PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gene Alias EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, PAD1, POH126S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14,26S proteasome regulatory subunit RPN11, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14, Rpn11, RPN11,26S proteasome-associated PAD1 homolog 1
Host Species Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PSMD14 (Uniprot #: O00487)
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10213
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.