Learn More
Descripción
- High-quality silicone seals developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
- High-quality, PTFE coated silicone seal for use with DURAN™ PURE Premium Screw Cap, GL 25
- Packaged in clean room
- Single batch delivery
- Certificate of Analysis (CoA)
- Visual and dimensional inspection
- Change control management and information of customer in case of changes
- USP <88> Class VI Pharmaceutical grade materials
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Light Ivory, Gray |
| Description | PTFE-coated silicone seal |
| Material | Platinum-cured Silicone, PTFE |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Thread Size (Metric) | GLS 80 |
| For Use With (Equipment) | GLS 80 cap |
| Diameter (Metric) | 23.5 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?