Learn More
Specifica
Specifica
| Type | Puromycin Dihydrochloride |
| Physical Form | Powder |
| Extinction Coefficient | 20.3 (275nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268nm, 0.1 NHCl) (Lit.) |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride |
| Formula Weight | 544.4 |
| Grade | Not Available |
| Chemical Name or Material | Puromycin Dihydrochloride, from Streptomyces albo-niger |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Puromycin Dihydrochloride
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H302-Harmful if swallowed.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?