Learn More
RAD1 Mouse, anti-Human, Clone: 1A11E2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antigen RAD1
Clone 1A11E2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Form Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18048045
Ver documentos
Proteintech
68637-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18055155
Ver documentos
Proteintech
68637-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The RAD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAD1. This antibody recognizes human antigen. The RAD1 antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Specifications
RAD1
1000 μg/mL
Liquid
Human
HRAD1, RAD1, RAD1 homolog (S. pombe), REC1
Primary
1A11E2
Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Mouse
5810
IgG2a
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.