Description
RGPD5 Polyclonal antibody specifically detects RGPD5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifications
Specifications
| Antigen | RGPD5 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | BS63, BS-63, Epididymis Luminal Protein 161, HEL161, Ran-Binding Protein 2-Like 1, Ran-Binding Protein 2-Like 1/2, ranBP2L1, RANBP2L2, RanBP2-Like 1, RanBP2-Like 1/2, RANBP2-Like And GRIP Domain Containing 5, RANBP2-Like And GRIP Domain-Containing Protein 5, RANBP2-Like And GRIP Domain-Containing Protein 5/6, RGP5, RGP6, RGP7, RGPD7, Sperm Membrane Protein BS-63 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 23 amino acid synthetic peptide from near the center of human RGPD5. The immunogen is located within amino acids 1130 - 1180 of RGPD5. Amino Acid Squence: DGDAKLERLAAKFKTPELAEEFK |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?