Learn More
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, 99%
Product Code. 10225781 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10225781 1 g Glass Bottle 1g
10663862 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10225781 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 303850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99395-88-7
Molecular Formula C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
MDL Number MFCD00043396
InChI Key QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
IUPAC Name (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Melting Point 130°C to 133°C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Specific Rotation + 49.5
Specific Rotation Condition +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Quantity 1 g
Formula Weight 163.18
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.