missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAF8/RBM16 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18315175 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18315175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18315175 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305864AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SCAF8/RBM16 Polyclonal specifically detects SCAF8/RBM16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCAF8/RBM16
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CCAP7, CDC5L complex-associated protein 7, KIAA1116RNA-binding protein 16, putative RNA-binding protein 16, RBM16, RNA binding motif protein 16, RNA-binding motif protein 16, SR-like CTD-associated factor 8, SR-related and CTD-associated factor 8, SR-related CTD-associated factor 8
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCAF8/RBM16 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 22828
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.