Learn More
Descrizione
SERINC3 Polyclonal antibody specifically detects SERINC3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | SERINC3 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | APC |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | AIGP1, DIFF33tumor differentially expressed 1, placental transmembrane protein (mouse testicular tumor differentiallyexpressed), SBBI99, serine incorporator 3, TDE, TDE1Tumor differentially expressed protein 1, TMS-1, transmembrane protein SBBI99, tumour differentially expressed 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SERINC3 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?