Learn More
Silver(I) citrate hydrate
Artikelnummer. 15432317
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15432317 100 g 100g
15412317 5 g 5g
15422317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15432317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045496.22
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 206986-90-5 | C6H5Ag3O7 | 512.70 g/mol
Silver(I) citrate hydrate can be very attractive for the future biomedical or pharmaceutical/therapeutic applications. It can be used as an antimicrobial agent and enhancers of antioxidants and anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206986-90-5
Molecular Formula C6H5Ag3O7
Molecular Weight (g/mol) 512.70
MDL Number MFCD00150589
InChI Key QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Synonym silver i citrate hydrate, trisilver 1+ citrate hydrate
PubChem CID 16212313
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;silver;hydrate
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 170°C (decomposition)
Quantity 100 g
Sensitivity Light sensitive
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 512.70 (Anhydrous)
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Silver(I) citrate hydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.