missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Specifications

Antigen SLC22A1
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16803115
View Documents
Proteintech
24617-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16893105
View Documents
Proteintech
24617-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. This gene is one of three similar cation transporter genes located in a cluster on chromosome 6. The encoded protein contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only the longer variant encodes a functional transporter.
Specifications

Specifications

SLC22A1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O08966, O15245, Q63089
20517, 24904, 6580
SLC22A1 Fusion Protein Ag18806
Primary
-20°C
SLC22A1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HOCT1, OCT1, oct1_cds, Organic cation transporter 1, SLC22A1
Slc22a1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt