Learn More
Sodium bromide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11334989
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11334989 25 g 25g
11324989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11334989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087604.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7647-15-6 ∣ BrNa ∣ 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Molecular Formula BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
MDL Number MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Boiling Point 1390°C
Melting Point 755°C
Physical Form Crystalline
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.99% (metals basis)
Solubility Information Soluble in water and alcohol.
IUPAC Name sodium;bromide
Formula Weight 102.89
Percent Purity 99.99%
Grade Ungraded
Refractive Index 1.6412
Sensitivity Hygroscopic
Density 3.203
Chemical Name or Material Sodium bromide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.