Learn More
Beskrivelse
Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Myogenin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rMYOG/6297 |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4) |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human Myogenin protein (Uniprot: P15173) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?