Description
SOX2 Polyclonal specifically detects SOX2 in Canine, Human, Mouse, Rat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SOX2 |
| Applications | Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS with No Preservative |
| Gene Accession No. | P48431 |
| Gene Alias | ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2 |
| Gene Symbols | SOX2 |
| Host Species | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?