missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfamethazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-194284 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging unitSize
10695082 25 g Glass bottle 25g
10104460 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10695082 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199300250
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57-68-1
Molecular Formula C12H14N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 278.33
MDL Number MFCD00006066
InChI Key ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
IUPAC Name 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C

Specifikationer

Melting Point 197.0°C to 200.0°C
Color White to Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Quantity 25 g
Merck Index 15, 9047
Formula Weight 278.32
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Sulfamethazine, 99%
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.