Learn More
Synaptobrevin homolog YKT6 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621412 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02mL
0.1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18621412 0.1 mL 0.1mL
18613592 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18621412 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2948460.1ml
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Synaptobrevin homolog YKT6 Polyclonal specifically detects Synaptobrevin homolog YKT6 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Synaptobrevin homolog YKT6
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, R-SNARE, S. cerevisiae, homolog of, SNARE protein Ykt6, synaptobrevin homolog YKT6, YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae), YKT6 v-SNARE protein
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-198 of human Synaptobrevin homolog YKT6 (NP_006546.1). EFSKQVDRIDWPVGSPATIHYPALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQSKAFYKTARKQNSCCAIM
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10652
Target Species Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.