Learn More
Invitrogen™ T-bet Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8V7M8)
Description
Immunogen sequence: KGFRENFESM YTSVDTSIPS PPGPNCQFLG GDHYSPLLPN QYPVPSRFYP DLPGQAKDVV PQAYWLGAPR DHSYEAEFRA VSMKPAFLPS APGPTMSYYR GQEVLAPGAG WPVAPQYPPK MGPASWFRPM RTLPMEPGPG GSEGRGPEDQ GPPLVWTEIA PIRPESSDSG LGEGDSKRRR VSPYPSSGDS SSPAGAPSPF DKEAEGQFYN YFPN.
Spécification
Spécification
| Antigen | T-bet |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | 8V7M8 |
| Concentration | 1.08 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | Tbx21 |
| Gene Accession No. | Q9UL17 |
| Gene Alias | HGNC:11599; LOW QUALITY PROTEIN: T-box transcription factor TBX21; Tbet; T-bet; TBLYM; T-box 21; T-box expressed in T cells; T-box protein 21; T-box transcription factor 21; T-box transcription factor TBX21; TBT1; TBX21; T-cell-specific T-box transcription factor T-bet; T-PET; transcription factor TBLYM; transcription factor T-box 21 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.