Learn More
TCF-2/HNF-1 beta Antibody (CL0374), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-30678-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18439131
  • 369.00€ / 25µL
Description
TCF-2/HNF-1 beta Monoclonal specifically detects TCF-2/HNF-1 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TCF-2/HNF-1 beta
Monoclonal
Unconjugated
P35680
HNF1B
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KEVLVQALEELLPSPNFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYDTPPILKELQALNTEEAAEQRAEVDRMLSEDPWRAAKMIKGYMQQH
25 μL
Diabetes Research
6928
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL0374
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
FJHN, hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF1 beta A, HNF1 homeobox B, HNF-1B, HNF1beta, HNF-1-beta, HNF2, Homeoprotein LFB3, LFB3, LF-B3, MODY5HPC11, TCF-2, TCF2transcription factor 2, hepatic; LF-B3; variant hepatic nuclear factor, Transcription factor 2, transcription factor 2, hepatic, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only