Learn More
tert-Butanol, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Description
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Spécification
Spécification
| Melting Point | 23°C to 26°C |
| Density | 0.775g/mL at 25°C |
| Quantity | 1 L |
| Explosion Limit | 0.08 |
| Flash Point | 11°C (51.8°F) |
| Ignition Point | 896°F |
| Packaging | Poly Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Refractive Index | n20/D 1.387 |
| Linear Formula | (CH3)3COH |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?