Learn More
Tetraethylene glycol dimethyl ether, 98+%
Product Code. 11377947
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11377947 250 g 250g
11387947 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11377947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 020443.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222.28 g/mol
Tetraethylene glycol dimethyl ether is used in lithium-ion battery technology. It is associated with trifluoroethanol and used as a working pair for organic absorption heat pumps. It acts as a solvent for cleaning and degreasing due to its chemical and thermal stability. Moreover, it is suitable solvent for high temperature reactions due its high boiling point. Further, it is used in the selective adsorption of proteins during the promotion of cell adhesion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-24-8
Molecular Formula C10H22O5
Molecular Weight (g/mol) 222.28
MDL Number MFCD00008505
InChI Key ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane
SMILES COCCOCCOCCOCCOC
Spezifikation
Melting Point -30°C
Density 1.01 g/mL
Boiling Point 275°C to 276°C
Flash Point 140°C (284°F)
Refractive Index 1.433
Quantity 250 g
Merck Index 14,9208
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 222.28
Percent Purity ≥98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tetraethylene glycol dimethyl ether
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.