Learn More
Titanium Granules, -15 mesh, 99.9% (Metals basis excluding Na and K), Thermo Scientific™
Código de producto. 11341519
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize':
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
11341519 250 g 250g
11321519 10 g 10g
11331519 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11341519 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 013997.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-32-6
Molecular Formula Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL Number MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Especificaciones
Color Gray
Appearance Dark Gray granules
Density 4.506g/cm3
Quantity 250 g
Mesh Size -15 Mesh
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.9% (Metals basis excluding Na and K)
Form Granular
Chemical Name or Material Titanium
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.