Learn More
Titanium(IV) oxide, Aeroxide™ P25
Código de producto. 10443355 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
Plastic drum
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10443355 50 g Plastic bottle 50g
10173793 250 g Plastic bottle 250g
10646903 1 kg Plastic drum 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10443355 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384290500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.70€
    63.65€ / 50g
    Save 10.05€
    13% Off
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13463-67-7
Molecular Formula O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
MDL Number MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Boiling Point 2900.0°C
Melting Point 1855.0°C
Color White to Yellow
pH 3.5 to 4.5 (4% dispersion)
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Loss on Drying 1.5% max. (105°C, 2 hrs) typically
Loss on Ignition 2.0% max. (1000°C, 2 hrs) (based on dried material) typically
Packaging Plastic bottle
Specific Gravity 4.23
Density 4.2300g/mL
Linear Formula TiO2
Merck Index 15, 9628
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formula Weight 79.88
Percent Purity ≥99.5% (based on ignited material) (typically)
Chemical Name or Material Titanium(IV) oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.