missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
TMCO5A Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TMCO5A |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Gene | TMCO5A |
| Gene Accession No. | Q8N6Q1 |
| Gene Alias | testicular tissue protein Li 205; TMCO5; TMCO5A; Transmembrane and coiled-coil domain-containing protein 5A; transmembrane and coiled-coil domains 5; transmembrane and coiled-coil domains 5A |
| Gene Symbols | TMCO5A |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
