Learn More
Tracazolate hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Product Code. 18055492
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18055492 10 mg 10mg
30001265 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18055492 Supplier Tocris Bioscience Supplier No. 1558/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Allosteric modulator of GABAA receptors
GABAA receptor modulator. Can potentiate or inhibit recombinant GABAA function depending on subunit combination. Enhances native GABAA receptor function and is anxiolytic following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1135210-68-2
Molecular Formula C16H25ClN4O2
Molecular Weight (g/mol) 340.852
InChI Key TUIXDPUEMQXVHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tracazolate hydrochloride, dsstox_cid_25208, dsstox_rid_80751, dsstox_gsid_45208, cas-nocas_45208, 4-butylamino-1-ethyl-6-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 24871267
IUPAC Name ethyl 4-(butylamino)-1-ethyl-6-methylpyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate;hydrochloride
SMILES CCCCNC1=C2C=NN(C2=NC(=C1C(=O)OCC)C)CC.Cl
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 340.85
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material Tracazolate hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.