Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody (6F11B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-52576
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18254600
  • 552.00€ / 0.10mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Transthyretin/Prealbumin
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Mouse
16 kDa
0.1 mg
Cancer
7276
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
6F11B2
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
TTR
Purified recombinant fragment of human TTR (AA: 1-147) expressed in E. Coli.
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato