Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody (6F11B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
552.00€
Specifications
Antigen Transthyretin/Prealbumin
Clone 6F11B2
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
View More Specs
Produkte 1
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18254600
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-52576
0.1 mg
552.00€
0.10mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
Transthyretin/Prealbumin
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Cancer
PBS with 0.05% Sodium Azide
7276
Purified recombinant fragment of human TTR (AA: 1-147) expressed in E. Coli.
Primary
16 kDa
6F11B2
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Human
ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
TTR
IgG1
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt