Learn More
Beskrivning
TRAP1 Monoclonal specifically detects TRAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TRAP1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3H4-2H6 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Alias | HSP 75, HSP75TNFR-associated protein 1, HSP90Lheat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TNF receptor-associated protein 1, TRAP-1, tumor necrosis factor type 1 receptor associated protein, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein |
| Gene Symbols | TRAP1 |
| Host Species | Mouse |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?