Learn More
Triethylamine hydrobromide, 98%
Product Code. 11499046
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11499046 500 g 500g
11489046 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11499046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17926.36
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Triethylamine hydrobromide is used to prepare dimethyl -alfa-diethylaminomaleate by reacting with dimethyl acetylenedicarbosylate. It is involved in the preparation of triphenylpropargylphosphonium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Triethylamine hydrobromide is used to prepare dimethyl -alfa-diethylaminomaleate by reacting with dimethyl acetylenedicarbosylate. It is involved in the preparation of triphenylpropargylphosphonium bromide.
Solubility
Soluble in water, alcohol and chloroform.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-70-4
Molecular Formula C6H16BrN
Molecular Weight (g/mol) 182.11
MDL Number MFCD00054287
InChI Key NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
IUPAC Name N,N-diethylethanamine;hydrobromide
SMILES [Br-].CC[NH+](CC)CC
Spezifikation
Melting Point ∼250°C (decomposition)
Odor Amine-like
Linear Formula (CH3CH2)3N·HBr
Quantity 500 g
Sensitivity Hygroscopic
Solubility Information Soluble in water,alcohol and chloroform.
Formula Weight 182.1
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Triethylamine hydrobromide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.