Learn More
Descrizione
Cytochrome P450 2E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | Cytochrome P450 2E1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | M12P4H2 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 4-nitrophenol 2-hydroxylase, CPE1, CYP2Ecytochrome P450 2E1, CYPIIE1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, Cytochrome P450-J, EC 1.14.13.-, EC 1.14.13.n7, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, P450C2E, P450-J, xenobiotic monooxygenase |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Ovalbumin-conjugated synthetic peptide HIGFGCIPPR (C-terminal sequence) (Uniprot: P05181) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?