Learn More
beta-III Tubulin Antibody (TUBB3/3732), Biotin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18614597 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18614597 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614597 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308455B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.45€
    607.95€ / 100µL
    Save 95.50€
    13% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
beta-III Tubulin Monoclonal specifically detects beta-III Tubulin in Canine/Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen beta-III Tubulin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone TUBB3/3732
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias beta-4, TUBB4 CFEOM3A, tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, TUJ1 antigen, TUJ-1 antigen
Host Species Mouse
Immunogen A synthetic peptide (aa 437-450) of human Tubulin beta 3 protein (TUBB3); coupled to KLH. (Uniprot: Q13509)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10381
Target Species Canine, Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.