Learn More
TRMU Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-68574
 View more versions of this product
Product Code. 18667818
  • 572.00€ / 100µL
Description
TRMU Polyclonal antibody specifically detects TRMU in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TRMU
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
EC 2.8.1, EC 2.8.1.-, FLJ10140, mitochondrial 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate-methyltransferase, mitochondrial tRNA-specific 2-thiouridylase 1, MTO2 homolog, MTO2MGC99627, MTU1, TRMT, TRMT1, tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase, tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase, TRNT1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EDNKVLGTHKGWFLYTLGQRANIGGLREPWYVVEKDSVKGDVFVAPRTDHPALYRDLLRTSRVHWIAEEPPAALVRDKMMECHFRFRHQMALVPCVLTLNQDGTVWVTAVQAVRALATGQFAVFYKGDECLGS
100 μg
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
55687
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato