Description
TTYH2 Polyclonal antibody specifically detects TTYH2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | TTYH2 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | C17orf29, hTTY2, Protein Tweety Homolog 2, Tweety (Drosophila) Homolog 2, Tweety Family Member 2, Tweety Homolog 2, Tweety Homolog 2 (Drosophila) |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human TTYH2. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of TTYH2. Amino Acid Squence: RRDDAVQTKQHHS |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?