Learn More
UBE2G2 Antibody [Alexa Fluor« 488], R&D Systems™
Catalog No. 30500244 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
30500244 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30500244 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335140AF488
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2G2 Polyclonal antibody specifically detects UBE2G2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UBE2G2
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 6.3.2.19, UBC7human ubiquitin conjugating enzyme G210ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (homologous to yeast UBC7), Ubiquitin carrier protein G2, ubiquitin conjugating enzyme 7, ubiquitin conjugating enzyme G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (UBC7 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase G2
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human UBE2G2 (NP_003334.2).,, Sequence:, MAGTALKRLMAEYKQLTLNPPEGIVAGPMNEENFFEWEALIMGPEDTCFEFGVFPAILSFPLDYPLSPPKMRFTCEMFHPNIYPDGRVCISILHAPGDDPMGYESSAERWSPVQSVEKILLSVVSMLAEPNDESGANVDASKMWRDDREQFYKIAKQIVQKSLGL
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7327
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.