Description
UBE2G2 Polyclonal antibody specifically detects UBE2G2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | UBE2G2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 6.3.2.19, UBC7human ubiquitin conjugating enzyme G210ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (homologous to yeast UBC7), Ubiquitin carrier protein G2, ubiquitin conjugating enzyme 7, ubiquitin conjugating enzyme G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2, ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2 (UBC7 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase G2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-165 of human UBE2G2 (NP_003334.2).,, Sequence:, MAGTALKRLMAEYKQLTLNPPEGIVAGPMNEENFFEWEALIMGPEDTCFEFGVFPAILSFPLDYPLSPPKMRFTCEMFHPNIYPDGRVCISILHAPGDDPMGYESSAERWSPVQSVEKILLSVVSMLAEPNDESGANVDASKMWRDDREQFYKIAKQIVQKSLGL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?