Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Use1/UBE2Z Polyclonal antibody specifically detects Use1/UBE2Z in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Use1/UBE2Z |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | MDS032, P31, protein p31, putative MAPK activating protein PM26, Putative MAPK-activating protein PM26, Q-SNARE, SLT1, SNARE-like tail-anchored protein 1 homolog, unconventional SNARE in the ER 1 homolog (S. cerevisiae), USE1L, USE1-like protein, vesicle transport protein USE1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 115-354 of human UBE2Z (NP_075567.2). PPPGMFVVPDTVDMTKIHALITGPFDTPYEGGFFLFVFRCPPDYPIHPPRVKLMTTGNNTVRFNPNFYRNGKVCLSILGTWTGPAWSPAQSISSVLISIQSLMTENPYHNEPGFEQERHPGDSKNYNECIRHETIRVAVCDMMEGKCPCPEPLRGVMEKSFLEYYDFYEVACKDRLHLQGQTMQDPFGEKRGHFDYQSLLMRLGLIRQKVLERLHNENAEMDSDSSSSGTETDLHGSLRV |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?