Learn More
Invitrogen™ Vinculin Polyclonal Antibody
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, Mouse brain, HeLa. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (98%), Rat (98%), Pig (98%), Chicken (93%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Vinculin |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.33 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7 |
| Gene | VCL |
| Gene Accession No. | P18206, P85972, Q64727 |
| Gene Alias | 9430097D22; AA571387; AI462105; AW545629; CMD1W; CMH15; epididymis luminal protein 114; HEL114; metavinculin; meta-vinculin; metavinculin {ECO:0000250; MV; MVCL; RP11-178G16.3; UniProtKB:P18206}; unnamed protein product; Vcl; vcl {ECO:0000250; VIN; vinc; vinc 1; VINC1; Vinculin; vinculin {ECO:0000250 |
| Gene Symbols | VCL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Vinculin Polyclonal Antibody
- Warning
- Skin sensitiser Category 1
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.