Description
West Nile Virus MP Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus MP in Virus samples. It is validated for ELISA
Spécification
Spécification
| Antigen | West Nile Virus MP |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 15 amino acids near the middle of the West Nile Virus MP. The immunogen is located within amino acids 190 - 240. Amino Acid Squence: CTKTRHSRRSRRSLT |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?