Learn More
Descrizione
- Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) products
- Variety of Kitted and stand-alone sterile components – a solution for any application
- Kitted solutions feature equal amounts of RtU components for reduced scrap rates
- Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- CompletePAK™ ModPAK Bulk configurations
- Ready-to-Use, Just-in-Time, minimum 3 month shelf life from time of shipment
- Container Closure Integrity (CCI) certification available upon request
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifica
Specifica
| Closure Color | Blue |
| Color | Clear |
| Material | Type I Borosilicate Glass |
| Sterility | Sterile |
| Volume (Metric) | 10 mL |
| Includes | Vial, Stopper, and Seal |
| No. per Case | 104/Cs. |
| Product Line | Ultra Pure Serum |
| Closure Type | Ultra Pure Serum Stopper |
| Quantity | 104/Cs. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?