Learn More
Ytterbium(III) oxide, REacton™, 99.998% (REO)
Artikelnummer. 11351448
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11351448 5 g 5g
11341448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11351448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010919.06
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
It serves as a dopant for silicate mineral crystals in lasers, and a colorant for glasses and enamels. It is employed in the preparation of optical fibers, and special types of alloys. It is used in the preparation of chiral ytterbium complexes which are used as catalysts for enantioselective organic synthesis with high yields. It finds application in optic, electronic and ceramic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-37-0
Molecular Formula O3Yb2
Molecular Weight (g/mol) 394.09
MDL Number MFCD00011290
InChI Key UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diytterbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Spezifikation
Melting Point 2227°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.998% (REO)
Density 9.2
Solubility Information Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water.
Formula Weight 394.08
Chemical Name or Material Ytterbium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.