Specifications
| Melting Point | 1975.0°C |
| Color | White |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 25 g |
| Assay Percent Range | 99.999% |
| Linear Formula | ZnO |
| Fieser | 01,1294; 05,622 |
| Merck Index | 15, 10347 |
| Solubility Information | Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol |
| Formula Weight | 81.38 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.