Learn More
Zinc Oxide, TRC
Spécification
Spécification
| Quantity | 50 g |
| Synonym | ActiSorb S 2, Activox C 80, Activox R 50, Actox 14, Actox 16, Actox 216, AdNano ZnO 20, Adnano Z 5, AguaMix 1162, Amalox, Azo-B, Azodox, Bayoxide Z Active, Biocide 3000D, Borchers VP 9802, Bostex 422, Finex;Flowers of zinc, GIAP 10, GinRei, Green Seal 8, Kadox, Kesmon, NanoActive Zinc Oxide, Nanobyk, Nanofine, Nanomax;Nanoshield ZN 3010, Nanotek Z 1021W, Nanotek ZnO, Nanotek ZnO 15, Nanow 2000, Nanox 200, Naoazo, NkS 051, NkS 053, Nyacol DP 5370, Outmine, Oxmer 141, Oxylink 3102, Ozide, Ozlo, PI-KEM, PW 4, PZ, PZ (oxide), Panatetra, Panatetra 0511, Panatetra A, Panatetra B, Panatetra WZ 0501, Panatetra WZ 0511, Panatetra WZ 0531, Panatetra WZ 05F1, Panatetra WZ 501, Panatetra WZ 501L, Parafine ZO, Passtran II 2100, Pazet 23K, Permanent White, Philosopher's wool, Photox 80, Poly-F Powder, Powder base 900, Protox 166, Protox 167, Protox 168, Protox 169, Protox 267, Protox 268, RGT-Z, Red Seal, Red Seal 9, Rhenogran ZnO 85, Ribelin 210, SC 18, SC 18 (oxide), SMZ 017N, SOX 100, SP 500C, SX 8N, SX 8ND, SX 9, SZ 3, Sachtotec, Sato Salbe, Sazex 200, Sazex 2000, Sazex 4000, Shoe-Cleanse, Siloxactif, Snow White, Solasorb UV 200, Super 30, Troysan CP 20, Ultrafine 350, VP 9802, VP AdNano Z 5, VP AdNano Z 805, VP AdNano ZnO 20, VP AdNano ZnO 20DW, Vandem VAC, Vandem VOC, Vandem VPC, W 50, W 50 (oxide), W 9989, WS, WS 55XZ4, WZ 0501, WZ 0531, WZ 501L, WZ 511, White Seal 7, White UV-W 202, White zinc, Whiteseal, ZNAP (oxide), ZNO 01PB, ZNO 02PB, ZNO 04PA, ZNO 04PB, ZNTANB 15E34, ZP 06, ZP 10, ZP 15, ZR 210, ZS 300, ZS 303, ZS 303T, ZW 030A, ZW 143, Zano 20, Zano 30, Zano W 084, Zaobatac Nano 20, Zic Stik 85, Zinc Oxide No. 1, Zinc White 1, Zinc White S, Zinc White Special, Zinc flower, Zinc gelatin, Zinc monoxide, Zinc white, Zinca, Zinca 10, Zinca 20, Zincoid, Zincox Super 1, Zincox Super 10, Zincox Super 30, Zincox Super F 1, Zincox Super F 2, Zincox Super F 2-2 L20, Zincox Super F 3, Zinkoxyd Aktiv, Zinox 350, Zinrex 100R, Zinvisible, Zinvisible Nano-Fine Zinc Oxide; |
| InChI Formula | InChI=1S/O.Zn |
| Formula Weight | 79.9241 |
| Chemical Name or Material | Zinc oxide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?