Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsSpecifications
Tekniske data
| Melting Point | 238°C |
| Color | Colorless |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | ZnSO4 · H2O |
| UN Number | UN3077 |
| Solubility Information | In water 538g/L at 20°C |
| Formula Weight | 179.47g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (KT) |
| Odor | Odorless |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?