Specifications
| Antigen | ZNF695 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.23 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | ZNF695 |
| Gene Accession No. | Q8IW36 |
| Gene Alias | RP11 551G24.1, SBZF3, zinc finger protein 695, Zinc finger protein SBZF3, ZNF695 |
| Gene Symbols | ZNF695 |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?