Learn More
3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10130562
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10130562 1 g Amber Glass Bottle 1g
10702333 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10130562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP01383DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 43036-05-1
Molecular Formula C8H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 148.165
MDL Number MFCD02180764
InChI Key SUUQLYBKCBUSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-formyl-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrolyl propanenitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile,2-formyl, 1-2-cyanoethyl-2-formyl-1h-pyrrole, 1-2-cyanoethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 2-formyl-9ci
PubChem CID 2735853
IUPAC Name 3-(2-formylpyrrol-1-yl)propanenitrile
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)CCC#N
Specifica
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 148.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.