missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPEB3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Specifications

Antigen CPEB3
Concentration 267 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16830514
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
12669-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
16820514
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
12669-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beschreibung

Beschreibung

The CPEB3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CPEB3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CPEB3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Spezifikation

CPEB3
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
267 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
22849
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt